Learn More
Triton™ X-100, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436631 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11436631 50 mL 50mL
11446631 100 mL 100mL
11456631 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11436631 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219485450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, 4-(1, 1, 3
PubChem CID 5590
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-100
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquido viscoso
Densità 8.9 lb./gal.
Quantità 50 mL
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-100, molecular biology reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: triton-X 100