Learn More
Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak Glass Bottle
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10591461 250 mL Flacone in vetro 250mL
10703411 1 L EcoSafPak Glass Bottle 1L
10541754 2.5 L Glass Bottle 2.50L
11944741 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10591461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215682500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-100
Punti di ebollizione 270.0°C
Punto di fusione 6.0°C
Densità 1.0670g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 274°C
Imballaggio Flacone in vetro
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4920
Gravità specifica 1.067
Viscosità 240 mPa.s (25°C)
Numero UN 3082
Indice di Merck 15, 6850
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
Peso formulazione 646.85
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-107
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/