Specifica
| Materiale o nome chimico | Triton™ X-100 |
| Punti di ebollizione | 270.0°C |
| Punto di fusione | 6.0°C |
| Densità | 1.0670g/mL |
| Quantità | 10 L |
| Punto d'infiammabilità | 274°C |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Indice di rifrazione | 1.4900 to 1.4920 |
| Gravità specifica | 1.067 |
| Viscosità | 240 mPa.s (25°C) |
| Vedi altri risultati |