Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405, 70% solution in water
Codice prodotto. 10043623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10043623 250 mL 250mL
10733601 1 L 1L
10514664 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10043623 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 215692500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-405
Colore Yellow
Nota nome 70% Solution in Water
CAS 9002-93-1, 7732-18-5
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto di fusione -4.0°C
Densità 1.0800g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità >109°C
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.4380
Gravità specifica 1.08
Formula molecolare C16H26O2
Numero MDL MFCD00132505
Indice di Merck 15, 6850
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
Molecular Weight (g/mol) 250.38
PubChem CID 5590
Peso formulazione 1968.47
Percent Purity ≥65%
Identificativo prodotto
  • Triton|TS X-405, 70% solution in water
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.