Learn More
Trityl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30455135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455135 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88726010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trityl Chloride
CAS 76-83-5
Formula molecolare C19H15Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl
InChI Formula InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name [chloro(diphenyl)methyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 278.78
Peso formulazione 278.0862