Learn More
Tritylamine, 98%
Codice prodotto. 11493890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493890 1 g 1g
11421538 5 g 5g
11431538 25 g 25g
11441538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11493890 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13864.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5824-40-8 | C19H17N | 259.352 g/mol
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool, dry, well-ventilated area. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5824-40-8
Formula molecolare C19H17N
Molecular Weight (g/mol) 259.352
Numero MDL MFCD00008047
InChI Key BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
PubChem CID 138598
IUPAC Name triphenylmethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tritylamine
Punto di fusione 100°C to 104°C
Punti di ebollizione 223°C (14 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 2113674
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 259.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tritylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tritylamine