Learn More
TrkC Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18688721 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18688721 5 Plates pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18688721 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2788475Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mouse Monoclonal Antibody
TrkC Monoclonal specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TrkC
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C
Simboli geni NTRK3
Specie ospite Mouse
Quantità 5 Plates
Disciplina di ricerca Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
ID gene (immissione) 4916
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TrkC.
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.