Learn More
TrkC Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18225837 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18225837 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18225837 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP27884715PLATES
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mouse Monoclonal Antibody
TrkC Monoclonal specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TrkC
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C
Simboli geni NTRK3
Specie ospite Mouse
Quantità 15 Plates
Disciplina di ricerca Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
ID gene (immissione) 4916
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TrkC.
Target Species Human
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.