missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRMT2B Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30503070 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30503070 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30503070 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338041PE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TRMT2B Polyclonal antibody specifically detects TRMT2B in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TRMT2B
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene chromosome X open reading frame 34, CXorf34, dJ341D10.3, EC 2.1.1.35, FLJ12687, TRM2 homolog, TRM2 tRNA methyltransferase 2 homolog B (S. cerevisiae), tRNA (uracil-5-)-methyltransferase homolog
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human TRMT2B (NP_079193.2).,, Sequence:, MAGLKRRVPLHSLRYFISMVGLFSKPGLLPWYARNPPGWSQLFLGTVCKGDFTRVIATKCQKGQKSQKKPSHLGPLDGSWQERLADVVTPLWRLSYEEQLKVKFAAQKKILQRLESYIQMLNGVSVTTAVPKSERLSCLLHPIIPSPVINGYRNKSTFSVNRGPDGNPKTVGFYLGTWRDGNVVCVQSNHLKNIPEKHSQVAQYYEVFLRQSPLEPCLVFHEGGYWRELTVRTNSQGHTMAIITFHPQKL
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79979
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.