Learn More
Troglitazone, MedChemExpress
Descrizione
Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Troglitazone |
| CAS | 97322-87-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H27NO5S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | CS-045 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 160 mg/mL (362.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(SC1CC(C=C2)=CC=C2OCC3(C)OC(C(CC3)=C4C)=C(C)C(C)=C4O)NC1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 441.54 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only