Learn More
Multiroir Controlec Trolley
The Multiroir multi-purpose plastic trolleys are practicle and functional, ideal for general use, transporting and moving multiple items around the lab or workspace.
Marca:  Multiroir Controlec 65008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.40000kg
Codice prodotto. 15558943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum frame with handles at each end
  • Available in two or three tray format
  • On casters for easy manouvrability
  • Available in light grey or black
Specifica
Specifica
Black
180 kg (Overall)
3
Lockable casters
Overall 480 mm x 800 mm x 1000 mm; Tray 435 mm x 615 mm
Aluminum Frame, Polypropylene Trays