Learn More
R&D Systems™ Trolox
Codice prodotto. 18044652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18044652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18044652 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6002/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.57€
    81.90€ / 100mg
    Risparmia 9.67€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antifade reagent; antioxidant vitamin E derivative; cell permeable and water soluble
Trolox is an antioxidant vitamin E derivative; suppresses osteoclast formation and inhibits IL-1-induced osteoclast bone loss. Also inhibits ferroptosis. Commonly used antifade reagent in live cell imaging; suppresses blinking and photobleaching. Cell-permeable and water soluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
CAS 53188-07-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Additional Antioxidant Compounds
Formula molecolare C14H18O4
Purezza 98%