Learn More
R&D Systems™ Trolox
Product Code. 18044652
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18044652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18044652 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 6002/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.57€
    81.90€ / 100mg
    Risparmia 9.67€
    10% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 17-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antifade reagent; antioxidant vitamin E derivative; cell permeable and water soluble
Trolox is an antioxidant vitamin E derivative; suppresses osteoclast formation and inhibits IL-1-induced osteoclast bone loss. Also inhibits ferroptosis. Commonly used antifade reagent in live cell imaging; suppresses blinking and photobleaching. Cell-permeable and water soluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
CAS 53188-07-1
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Target Additional Antioxidant Compounds
Molecular Formula C14H18O4
Purity 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.