Learn More
Trolox, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480759
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480759 1 g 1g
16446097 5 g -
16401536 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16480759 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101445
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Specifica
Materiale o nome chimico Trolox
CAS 53188-07-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H18O4
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Peso formulazione 250.29
Percent Purity 98.19%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only