Learn More
Tropaeolin Oo, Solstice, Flauka™
Codice prodotto. 15613200 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613200 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 310525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator, S. No.: 179
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tropaeolin Oo
Nota nome Indicator, S. No.: 179
CAS 554-73-4
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C18H14N3NaO3S
Numero MDL MFCD00038130
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831566
Quantità 5 g
InChI Key MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Powder
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 375.38
PubChem CID 23668839
Peso formulazione 375.38g/mol