Learn More
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tropathiane |
| CAS | 67715-80-4 |
| Nomi componenti o analita | Tropathiane |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C8 H16 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1CCOC(C)S1 |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane |
| Vedi altri risultati |