Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropicamide, 99+%
Codice prodotto. 15403779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15403779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15403779 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J61132.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1508-75-4 | C17H20N2O2
A muscarinic antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 g
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) A muscarinic antagonist
Saggio ≥99%
CAS 1508-75-4
Formula molecolare C17H20N2O2
Peso formulazione 284.35g/mol
Sinonimo N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide; Ro 1-7683
Punto di fusione 98°C
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder