Learn More
Tropicamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482096
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482096 500 mg 500mg
16408236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482096 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0321
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Tropicamide (Ro 1-7683) is a selective M4 muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Tropicamide produces short acting mydriasis (dilation of the pupil) and cycloplegia when applied as eye drops.
Tropicamide (Ro 1-7683) is a selective M4 muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Tropicamide produces short acting mydriasis (dilation of the pupil) and cycloplegia when applied as eye drops.
Specifica
Materiale o nome chimico Tropicamide
Forma fisica Solid
CAS 1508-75-4
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Ro 1-7683
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC1=CC=NC=C1)C(C2=CC=CC=C2)CO
Molecular Weight (g/mol) 284.35
Peso formulazione 284.35
Percent Purity 99.3%
Grado Research
Research purposes only