Learn More
Tropicamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17994276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994276 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0601.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tropicamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tropicamide
CAS 1508-75-4
Nomi componenti o analita Tropicamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H20 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
IUPAC Name N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide
Molecular Weight (g/mol) 284.35
Quantità 250 mg
Peso formulazione 284.1525 g/mol