Learn More
Tropicamide, R&D Systems™
Descrizione
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Formula molecolare | C17H20N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum |
| InChI Key | BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC Name | N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.359 |
| PubChem CID | 5593 |
| Vedi altri risultati |