Learn More
Tropicamide, TRC
Codice prodotto. 30008407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008407 1 g 1g
30005645 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8926501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1508-75-4
Formula molecolare C17 H20 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 284.35
Sinonimo N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
IUPAC Name N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Tropicamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Peso formulazione 284.1525