Learn More
Tropinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311261
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 30311261
Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA17894924AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tropinone
CAS 532-24-1
Nomi componenti o analita Tropinone
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H13 N O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
InChI Formula InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC Name (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 139.195
Quantità 1 mL
Peso formulazione 139.0997 g/mol