Learn More
Tropinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209880
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
532-24-1
C8H13NO
139.20
MFCD00005549
QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
79038
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
CN1C2CCC1CC(=O)C2
532-24-1
C8H13NO
139.20
MFCD00005549
QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
79038
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
CN1C2CCC1CC(=O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tropinone
Nota nome 99%
Punto di fusione 41.0°C to 44.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 113.0°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 21,258
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tropinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.