Learn More
Tropinone, 99%
Codice prodotto. 10605962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10605962 10 g Bottiglia in vetro 10g
10055953 5 g Bottiglia in vetro 5g
10016003 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10605962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-24-1
Formula molecolare C8H13NO
Molecular Weight (g/mol) 139.20
Numero MDL MFCD00005549
InChI Key QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC Name 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Tropinone
Nota nome 99%
Punto di fusione 41.0°C to 44.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 113.0°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 21,258
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tropinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.