Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tropomyosin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tropomyosin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
162.00€ - 815.00€
Specifica
Antigene Tropomyosin Ab-1
Clone CH1
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12619396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-P1
Concentrated 500 μL
505.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12629396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12639396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12609396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12699386
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-P
Concentrated 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12669396
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1256-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Tropomyosin is a dimeric coiled-coil protein that binds along the length of actin filaments. It is associated with the thin filaments of muscle cells and the microfilaments of nonmuscle cells. Chicken embryo fibroblasts (CEF) contain five isoforms of tropomyosin (a, b, 1, 2, and 3), identified as such by their different apparent molecular masses after separation by SDS-PAGE, but similar biochemical properties, such as resistance to heat and organic solvents, the ability to bind to F-actin filaments, and the lack of proline and tryptophan.
Host Species: Mouse
Clone: CH1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart and gizzard
Positive Control: Skeletal or Cardiac muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 reacts strongly with striated muscle forms of tropomyosin, including cardiac alpha-tropomyosin and skeletal alpha- and Beta-tropomyosins. ^
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Tropomyosin Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Chicken, Human, Rat
IgG2a κ
CH1
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart, and gizzard