Learn More
Trospium chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0461
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Trospium chloride
Forma fisica Solid
CAS 10405-02-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H30ClNO3
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (233.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (77.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12CC[C@@](C[C@@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2)([H])[N+]15CCCC5.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 427.96
Peso formulazione 427.96
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Research purposes only