Learn More
Trospium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30452761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452761 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452761 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89280050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trospium chloride
CAS 10405-02-4
Formula molecolare C25 H30 N O3 . Cl
Quantità 50 mg
Sinonimo Trospium chloride, (1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-','chloride (1:1)','(1α,3β,5α)-, Spiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium]','3α-hydroxy-','chloride','benzilate (8CI), Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-','chloride','(1α,3β,5α)- (9CI), Benzilic acid','ester with 3α-hydroxyspiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (8CI), As XVII, Azoniaspiro compound XVII, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1'-pyrrolidine) chloride, Keptan, Relaspium, Sanctura, Sanctura XR, Spasmex, Spasmo 3, Spasmo-lyt, Trospium chloride, Trozyd
InChI Formula InChI=1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23+;
SMILES [Cl-].OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC Name [(1S,5R)-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-azolidin-1-ium]-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;chloride
Molecular Weight (g/mol) 427.96
Peso formulazione 427.1914