Learn More
Heathrow Scientific True North™ Cryogenic Vial 2.0 mL
Codice prodotto. 16320746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Assorted, Blue
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Dimensione della confezione
16320746 Assorted, Blue pezzi 500
15939105 Natural pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16320746 Fornitore Heathrow Scientific N. del fornitore HS23202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    263.57€ / pezzi 500
    Risparmia 9.43€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
The True North™ Cryogenic Vial's innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
  • Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
  • Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
  • Flush cap saves space during storage
  • Printed writing area and graduations
  • Sterile packed in resealable bags
  • Includes traceable sterility certificate
  • Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
  • Disposable
Specifica
Colore Natural
Certificazione/Conformità Traceable Sterility
Colore chiusura Assorted, Blue
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.0 mL
Forma del fondo Skirted
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Da utilizzare con (applicazione) Vapor Phase LN2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mechanical Freezer
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Senza RNasi Yes
Vapore LN2 (a -150 °C) Yes, to -196°C
Sterilità Sterile
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale chiusura Silicone
Senza Dnasi Yes
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Tipo di chiusura Silicone Lid Seal
Product Type Vial