Learn More
Heathrow Scientific True North™ Cryogenic Vial 2.0 mL
The True North™ Cryogenic Vial's innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
271.00€ - 286.00€
Specifica
Product Type | Cryogenic Vial |
---|---|
Colore | Natural |
Certificazione/Conformità | Traceable Sterility |
Capacità (sistema metrico) | 2.0 mL |
Forma del fondo | Skirted |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16320746
|
Heathrow Scientific
HS23202A |
Assorted, Blue |
286.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15939105
|
Heathrow Scientific
HS23202N |
Natural |
271.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
- Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
- Flush cap saves space during storage
- Printed writing area and graduations
- Sterile packed in resealable bags
- Includes traceable sterility certificate
- Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
- Disposable
Specifica
Cryogenic Vial | |
Traceable Sterility | |
Skirted | |
Vapor Phase LN2 | |
12 mm | |
50 | |
Yes, to -196°C | |
Yes | |
Silicone | |
49 mm |
Natural | |
2.0 mL | |
Polypropylene | |
Mechanical Freezer | |
500 | |
Yes | |
Sterile | |
Yes | |
Yes | |
Silicone Lid Seal |