Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypan Blue
Codice prodotto. 10164110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10164110
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189350250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-57-1
Formula molecolare C34H24N6Na4O14S4
Molecular Weight (g/mol) 960.79
Numero MDL MFCD00003969
InChI Key WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Sinonimo C.I. 23850, Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Trypan Blue
Punto di fusione >280.0°C
Contenuto di colorante 60% min.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in cellosolve, ethylene glycol, acids
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name tetrasodium;(3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaphthalen-2-ylidene)hydrazinyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]hydrazinylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate
Peso formulazione 960.78
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black/Brown to Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trypan Blue
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.