Learn More
Tryptamine, 98+%
Codice prodotto. 11469003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469003 50 g 50g
11459003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11116.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
  • in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1 • in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
Solubility
Soluble in DMSO, Methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-54-1
Formula molecolare C10H12N2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00005661
InChI Key APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Tryptamine
Punto di fusione 111°C to 116°C
Punti di ebollizione 137°C (0.15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 185°C (365°F)
Quantità 50 g
Beilstein 125513
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,9796
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 160.22
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tryptamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Indol-3-yl)ethylamine