Learn More
Tryptamine, 98%
Codice prodotto. 11996611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996611 250 g Bottiglia in vetro 250g
10720891 10 g Bottiglia in vetro 10g
10427390 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11996611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186122500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-54-1
Formula molecolare C10H12N2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00005661
InChI Key APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Tryptamine
Punto di fusione 113.0°C to 117.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 137.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Beilstein 22,I,636
Indice di Merck 15,9976
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes