Learn More
Tryptamine, TRC
Codice prodotto. 17982135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982135 10 g 10g
17931825 50 g 50g
17962355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17982135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89460010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-54-1
Formula molecolare C10 H12 N2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Sinonimo Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine
SMILES NCCc1c[nH]c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Tryptamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Peso formulazione 160.1
Percent Purity >95%