Specifica
| Materiale o nome chimico | Tryptophol |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 57.0°C to 60.0°C |
| Colore | White to Brown |
| Punti di ebollizione | 174.0°C (2.7 mbar) |
| Punto d'infiammabilità | 255°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |