Learn More
Tryptophol, TRC
Codice prodotto. 30132995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132995 5 g 5g
30012912 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132995 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8947005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 526-55-6
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.2
Sinonimo Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanol
SMILES OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Tryptophol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Peso formulazione 161.0841
Percent Purity >95%