Learn More
TSC1 Antibody (SR1192), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18620815 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620815 100 μg 100µL
18690805 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620815 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP322167100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
TSC1 Monoclonal specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TSC1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1192
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:200, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human TSC1 (Uniprot #: Q92574)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7248
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus