Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators
Codice prodotto. 31783826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
77 L
266 L
564 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
31783826 77 L Pezzo
31740921 77 L Pezzo
31784053 266 L Pezzo
31740934 266 L Pezzo
31783185 564 L Pezzo
31740935 564 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31783826 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSE0405GV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Digital control, bright lighting, and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific TSE Series Glass Door Refrigerators provide clear visibility and simple inventory checks in convenient undercounter and upright single door sizes for routine lab use.
Thermo Scientific TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Bright visibility and digital control support easy access to everyday supplies, and all models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants. Designed to meet daily laboratory needs, TSE refrigerators include essential features and a two-year warranty.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3 cu.ft.
Capacità (sistema metrico) 77 L
Gamma di temperatura 1°C to 10°C
Temperatura (punto di regolazione) 5° C
Refrigerante R600a
Door Style Glass
No. of Doors 1
Door Material Glass
Ripiani 2
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Display Digital
Ruote Rear: Nylon Wheels
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Access port
Warranty 2 Years Parts & Labor
Lighting LED
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compressore Hermetic
Dimensioni esterno (PxLxA) 26.3 x 23.4 x 32.8 in. (66.7 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 20.0 x 19.3 x 24.4 in. (50.8 x 49 x 62 cm)
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 0.48 kw-hr/day
Green Features Energy Efficient
Peso di spedizione (sistema imperiale) 127.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 58 kg