Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31740920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
77 L
266 L
564 L
Capacità (sistema imperiale):
20 cu.ft.
3 cu.ft.
9.4 cu. ft.
Requisiti elettrici:
230 V/50 Hz
Stile:
Undercounter
Upright
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Requisiti elettrici Stile unitSize
31740920 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter Pezzo
31784000 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter Pezzo
31782587 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31740936 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31783322 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31740923 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31740920 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSE0420FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1466.00€
    1451.34€ / pezzi 1
    Risparmia 14.66€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3 cu.ft.
Capacità (sistema metrico) 77 L
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Door Style Solid
No. of Doors 1
Materiale armadietto Painted Steel
Materiale camera Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Ripiani 2
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Display Digital
Ruote Rear: Nylon Wheels
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Rear-access Port
Warranty 2 Years Parts and Labor
Sbrinamento Auto
Dimensioni esterno (PxLxA) 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 19.3 x 19.0 x 24.4 in. (49.0 x 48.3 x 62 cm)
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Tipo di spina UK
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz
Utilizzo di energia 0.72 kw-hr/day
Compressore Hermetic
Refrigerante R600a
Peso di spedizione (sistema imperiale) 115 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 52 kg