Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31740916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
77 L
266 L
564 L
Capacità (sistema imperiale):
20 cu.ft.
3 cu.ft
9.4 cu.ft.
Requisiti elettrici:
230 V/50 Hz
Stile:
Undercounter
Upright
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Requisiti elettrici Stile Dimensione della confezione
31740916 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter Pezzo
31783194 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter Pezzo
31783548 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31740917 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31740937 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
31782144 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31740916 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSE0405SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1526.00€
    1510.74€ / pezzi 1
    Risparmia 15.26€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Digital control and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific Laboratory Refrigerators solid door models offer consistent performance for routine lab use in convenient undercounter and upright single door sizes that fit a variety of laboratory spaces.
Thermo Scientific TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Digital control and essential features support daily storage needs, and solid doors help protect contents from ambient light. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for everyday laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3 cu.ft
Capacità (sistema metrico) 77 L
Gamma di temperatura 1°C to 10°C
Temperatura (punto di regolazione) 5°C
Refrigerante R600a
Door Style Solid
No. of Doors 1
Door Material Solid
Ripiani 2
Ripiani porte 2
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Display Digital
Ruote Rear: Nylon Wheels
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Rear-access Port
Warranty 2 Years Parts & Labor
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compressore Hermetic
Dimensioni esterno (PxLxA) 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 19.3 x 19.0 x 24.4 in. (49.0 x 48.3 x 62 cm)
Tipo di spina UK
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz
Utilizzo di energia 0.44 kw-hr/day
Peso di spedizione (sistema imperiale) 114 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 52 kg