missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSEN54 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17269113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17269113 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17269113 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5116615

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, MCF7, 293T, Mouse kidney, Rat kidney Immunogen sequence: MEPEPEPAAV EVPAGRVLSA RELFAARSRS QKLPQRSHGP KDFLPDGSAA QAERLRRCRE ELWQLLAEQR VERLGSLVAA EWRPEEGFVE LKSPAGKFWQ TMGFSEQGRQ RLHPEEALYL LECGSIHLFH QDLPLSIQEA YQLLLTDHTV TFLQYQVFSH LKRLGYVVRR FQPSSVLSPY ERQLNLDASV QHLEDGDGKR KRSSSSPRSI NKKAKALDNS LQPKSLAASS PPPCSQPSQC PEEKPQESSP MKGPGGPFQL LGSLGPSPGP AREGVGCSWE SGRAENGVTG AGKRRWNFEQ.

This gene encodes a subunit of the tRNA splicing endonuclease complex, which catalyzes the removal of introns from precursor tRNAs. The complex is also implicated in pre-mRNA 3-prime end processing. Mutations in this gene result in pontocerebellar hypoplasia type 2.[provided by RefSeq, Oct 2009].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TSEN54
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.63 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene TSEN54
N. accesso geni Q7Z6J9, Q8C2A2
Alias gene 0610034P02Rik; HsSEN54; likely ortholog of H. sapiens SEN54L; PCH2A; PCH4; PCH5; sen54; SEN54 homolog; SEN54L; tRNA splicing endonuclease 54 homolog; tRNA splicing endonuclease 54 homolog (S. cerevisiae); tRNA splicing endonuclease subunit 54; tRNA-intron endonuclease Sen54; tRNA-splicing endonuclease subunit Sen54; TSEN54; TSEN54 tRNA splicing endonuclease subunit
Simboli geni TSEN54
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TSEN54 (NP_9972292).
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 283989, 690308, 76265
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.