Learn More
TSFM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TSFM |
---|---|
Concentrazione | 0.17 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898953
|
Proteintech
11701-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888953
|
Proteintech
11701-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Synthesis of the 13 mitochondrial-encoded proteins occurs on a dedicated mitochondrial translation apparatus similar to that found in prokaryotes and requires, in addition to the tRNAs and rRNAs encoded in mtDNA, the concerted action of several translation factors and a large number of mitochondrial ribosomal proteins, all of which are encoded by nuclear genes. The TSFM gene encodes a mitochondrial translation elongation factor (Smeitink et al., 2006 ).Specifica
TSFM | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P43897 | |
10102 | |
TSFM Fusion Protein Ag2308 | |
Primary | |
-20°C | |
TSFM |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COXPD3, EF TS, EF Tsmt, TSFM | |
TSFM | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |