Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Refrigerators - Boxed
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17147748 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 L
700 L
1500 L
Door Style:
Glass
Solid
Tipo di spina:
EU
UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Door Style Tipo di spina Dimensione della confezione
17147748 400 L Glass EU Pezzo
17127738 1500 L Glass EU Pezzo
17137738 1500 L Glass UK Pezzo
17167738 1500 L Solid EU Pezzo
17187748 400 L Solid EU Pezzo
17167758 700 L Glass EU Pezzo
17107768 700 L Solid EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17147748 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSG400REGBV
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The TSG Series of general purpose refrigerators are built with the performance, security, and quality features you have come to expect from Thermo Scientific™.
The Thermo Scientific™ TSG Series general purpose laboratory refrigerators are designed with your needs in mind. The TSG series is ideal for the demanding requirements of daily use in research, clinical, and industrial laboratories storing reagents, media, proteins, and samples used daily in the lab.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema metrico) 400 L
Gamma di temperatura 2°C to 10°C
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Refrigerante R290
Door Style Glass
No. of Doors 1
Ripiani 5 Adjustable
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Materiale armadietto Steel
Finitura esterna Painted Steel
Interno Painted Steel
Certificazione/Conformità CE
Ruote Yes
Tipo di controllo Digital Microprocessor
Porte 1 Rear Access Port
Warranty 36 months
Sbrinamento Adaptive Defrost
Tipo di imballaggio Boxed
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compatibilità Smart View Smart-Vue Pro Compatible
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 500 x 1405 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 650 x 600 x 1955 mm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 150 kg