missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TSG101 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | TSG101 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_006292.2 |
| Peso molecolare | Theoretical M.W. 43.01kDa |
| Plasmide | pCMV-TSG101 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-TSG101 antibody (Mfr. No. H00007251-B01) by Western Blot. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?