Learn More
TSSK4 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612198 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612198 25 μL 25µL
18658526 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18612198 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP26271325ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.71€
    470.40€ / 25µL
    Risparmia 78.31€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TSSK4 Polyclonal specifically detects TSSK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TSSK4
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias gene C14orf20, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC133264, serine/threonine kinase 22E, Serine/threonine-protein kinase 22E, STK22E, Testis-specific kinase 4, testis-specific serine kinase 4, testis-specific serine/threonine-protein kinase 4, TSK-4, TSSK-4, TSSK5TSK4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Protein Phosphatase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 283629
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus