Learn More
TST Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609261 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18609261 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609261 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298573PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TST Polyclonal specifically detects TST in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TST
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Diluizione Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene EC 2.8.1, EC 2.8.1.1, MGC19578, RDSRhodanese, thiosulfate sulfurtransferase, thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese)
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
ID gene (immissione) 7263
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus