Learn More
TST™ Striscia con indicatore per emulazione TST™ Control™
Descrizione
- ISO 11140 part 1, class 6 classification
- Paper
- Steam sterilization
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 11140 parte 1, Classe 6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |
| Product Type | Striscia con indicatore di emulazione TST Control™ |
| Temperatura (sistema metrico) | 134 °C |
| Features | Una volta inserito all’interno di vassoi, confezioni o buste, un indicatore di emulazione TST Control confermerà che un vapore di buona qualità è penetrato nel punto di posizionamento |
| Materiale | Carta |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Indicatore di sterilizzazione | Sì |
| Vedi altri risultati |