Learn More
TST™ Striscia con indicatore per emulazione TST™ Control™
Codice prodotto. 12926996
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
134 °C
da 121 a 134 °C
Tempo di sterilizzazione:
3.5 min
5.3 e 15 min.
5.3 min
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) Tempo di sterilizzazione Dimensione della confezione
12926996 da 121 a 134 °C 5.3 e 15 min. pezzi 100
12906996 da 121 a 134 °C 5.3 min pezzi 100
12916996 134 °C 3.5 min pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12926996 Fornitore TST™ N. del fornitore 3726AB
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Place the TST™ Control™ Self Adhesive Emulating Indicator Strip inside trays, packs or pouches when autoclaving so the indicator will confirm that good quality steam has penetrated to the point of placement.
  • ISO 11140 part 1, class 6 classification
  • Paper
  • Steam sterilization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità ISO 11140 parte 1, Classe 6
Da utilizzare con (applicazione) Per sterilizzazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Product Type Striscia autoadesiva con indicatore di emulazione TST Control™
Temperatura (sistema metrico) da 121 a 134 °C
Features Una volta inserito all’interno di vassoi, confezioni o buste, un indicatore di emulazione TST Control confermerà che un vapore di buona qualità è penetrato nel punto di posizionamento
Materiale Carta
Quantità Confezione da 100
Indicatore di sterilizzazione Sì
Tempo di sterilizzazione 5.3 e 15 min.
Metodo di sterilizzazione Vapore