Learn More
Thermo Scientific™ TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
Codice prodotto. 17344650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TSX400/500 Freezers
TSX600/700 Freezers
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna:
500 mm
920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
17344650 TSX600/700 Freezers 920 mm Pezzo
17354650 TSX400/500 Freezers 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17344650 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSXLBLG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.88€
    515.00€ / pezzi 1
    Risparmia 50.88€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Rack
Materiale armadietto Plastic
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) TSX600/700 Freezers
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 920 mm
Only compatible with TSX units built after May 25, 2021. See label on left side of TSX cabinet for manufacturing date.