Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongelatori serie TSX
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15768587 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50 Hz
Capacità:
2 in. Boxes (400)
2 in. Boxes (500)
2 in. Boxes (700)
600 scatole da 2 in.
Dimensioni esterno (PxLxA):
37.6 x 28.3 x 78 in. (95.5 x 71.9 x 198.1 cm)
37.6 x 34.0 x 78 in. (95.5 x 86.4 x 198.1 cm)
37.6 x 39.6 x 78 in. (95.5 x 100.6 x 198.1 cm)
37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1 cm)
Capacità rack:
16
20
24
28
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Capacità Dimensioni esterno (PxLxA) Capacità rack Dimensione della confezione
15768587 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (400) 37.6 x 28.3 x 78 in. (95.5 x 71.9 x 198.1 cm) 16 Pezzo
15778587 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (500) 37.6 x 34.0 x 78 in. (95.5 x 86.4 x 198.1 cm) 20 Pezzo
15788587 230 V, 50 Hz 600 scatole da 2 in. 37.6 x 39.6 x 78 in. (95.5 x 100.6 x 198.1 cm) 24 Pezzo
15798587 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (700) 37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1 cm) 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15768587 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSX40086V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
I congelatori Thermo Scientific™ serie TSX Ultra-Low sono progettati per la massima sostenibilità, una gestione ottimale della temperatura e standard di affidabilità per la conservazione a -80 °C e -70 °C.
Ora disponibili in un'ampia gamma di capacità, gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TSX sono studiati per soddisfare i rigorosi standard di affidabilità, sostenibilità e gestione della temperatura. Il cuore della serie TSX è la tecnologia V-drive, studiata per adattarsi agli schemi di utilizzo, riducendo in modo sostanziale i consumi energetici e i costi HVAC senza compromettere le prestazioni. Tutti i congelatori della serie TSX sono prodotti in una struttura a rifiuti zero, con refrigeranti naturali e con un isolamento a schiuma espansa ad acqua, in conformità allo standard del programma SNAP (Significant New Alternatives Policy) dell'EPA degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale.
Prestazioni
  • Non importa in quale parte del congelatore sono conservati i campioni.  Grazie a variazioni di picco inferiori a 5°C, i campioni restano protetti nell'intero spazio di conservazione del banco. *
  • Periodo di riscaldamento lungo da -50°C a -80°C: 5.05 ore*
  • Abbastanza silenzioso da poter essere installato direttamente nel laboratorio, anziché in un ambiente separato. Il livello di rumore di soli 45.5 dBA della serie TSX è paragonabile a quello di un frigorifero domestico.*
  • Il controllo adattativo V-drive è studiato per rilevare gli schemi di utilizzo, come le aperture degli sportelli quando è necessaria una maggiore velocità del compressore e i periodi di stabilità in cui il compressore funziona a velocità inferiori, risparmiando energia senza compromettere la protezione
Di facile utilizzo
  • Interfaccia utente touchscreen dal nuovo design e facile da utilizzare: procedura di configurazione guidata, registro eventi, mappatura della temperatura e download dei dati tramite una porta USB integrata
  • La mappatura della temperatura e la registrazione dei dati del touchscreen, esportabili tramite la porta USB integrata, eliminano la necessità di ricorrere a un registratore grafico separato
  • Design ergonomico con comoda maniglia dello sportello, touchscreen all'altezza degli occhi e posizionamento dei ripiani che non richiede il caricamento al livello del pavimento dei rack
  • Quattro capacità (400, 500, 600 e 700 - scatola da 2in.) per soddisfare diverse necessità di conservazione e di specifiche di ingombro del laboratorio
  • Compatibile con la maggior parte dei sistemi in rack, fra cui la gamma completa di rack Thermo Scientific™ per scatole, micropiastre, provette Thermo Scientific™ Matrix e™ Nunc CryoBank™
  • Le funzioni di sicurezza includono l'impostazione degli allarmi, sportelli compatibili con un lucchetto e accesso con scheda opzionale
Sostenibilità
  • I refrigeranti naturali e l'isolamento a schiuma espansa ad acqua rendono la serie TSX conforme allo standard del programma SNAP (Significant New Alternative Policy) dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione Europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale
  • Prodotti in una struttura pluripremiata a rifiuti zero
  • La minore emissione di calore nell'ambiente si traduce in una riduzione dei costi HVAC
Note:
* Dati tipici del congelatore in base a test interni eseguiti con congelatore impostato su -80°C e temperatura ambiente a 20°C. I dati delle prestazioni variano in base alle dimensioni del congelatore e alle specifiche elettriche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Congelatori a bassissima temperatura serie TSX, capacità 400 scatole, 230 V, 50 Hz
Tipo Congelatore a bassissima temperatura, verticale
Capacità (sistema imperiale) 19.4 piedi cubi
Capacità (sistema metrico) 549 l
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
Isolamento Pannelli isolanti con vuoto (VIP) + Schiuma di poliuretano soffiata ad acqua (conformi a SNAP)
Interno Stainless Steel
Ripiani 3
Capacità (sistema imperiale) ripiano 165 libbre
Capacità (sistema metrico) ripiano 75 kg
Certificazione/Conformità CE, ENERGYSTAR
Stile Verticale
Display LCD touchscreen
Linea di prodotti Serie TSX
Warranty La garanzia varia in base al Paese, per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti
Sbrinamento Manuale
Dimensioni esterno (PxLxA) 37.6 x 28.3 x 78 in. (95.5 x 71.9 x 198.1 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm)
Profondità (sistema imperiale) esterno 37.6 pollici
Depth (English) Interior 28.3 pollici
Profondità (sistema metrico) esterno 95.5 cm
Depth (Metric) Interior 71.9 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 78 pollici
Altezza (sistema imperiale) interno 51.2 pollici
Altezza (sistema metrico) esterno 198.1 cm
Altezza (sistema metrico) interno 130.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 28.3 pollici
Larghezza (sistema imperiale) interno 23.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 71.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 58.8 cm
Opzioni di monitoraggio Alarm, Recorder
Connectivity Thermo Scientific™ DeviceLink™ (reti: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Compatibilità Smart View Compatibile Smart-Vue
Amperaggio 4/10 A
Tipo di spina Europeo
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Capacità del criotubo 40,000 x 2 mL
Compressore V-Drive Compressor
Refrigerante R290 (primo stadio), R170 + R290 mix (secondo stadio)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 640 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 290 kg
Peso (sistema imperiale) 573 libbre
Peso (sistema metrico) 260 kg
Capacità 2 in. Boxes (400)
Capacità rack 16
  1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage.
  2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance
  3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.