Learn More
Descripción
Ora disponibili in un'ampia gamma di capacità, gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TSX sono studiati per soddisfare i rigorosi standard di affidabilità, sostenibilità e gestione della temperatura. Il cuore della serie TSX è la tecnologia V-drive, studiata per adattarsi agli schemi di utilizzo, riducendo in modo sostanziale i consumi energetici e i costi HVAC senza compromettere le prestazioni. Tutti i congelatori della serie TSX sono prodotti in una struttura a rifiuti zero, con refrigeranti naturali e con un isolamento a schiuma espansa ad acqua, in conformità allo standard del programma SNAP (Significant New Alternatives Policy) dell'EPA degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale.
- Non importa in quale parte del congelatore sono conservati i campioni. Grazie a variazioni di picco inferiori a 5°C, i campioni restano protetti nell'intero spazio di conservazione del banco. *
- Periodo di riscaldamento lungo da -50°C a -80°C: 5.05 ore*
- Abbastanza silenzioso da poter essere installato direttamente nel laboratorio, anziché in un ambiente separato. Il livello di rumore di soli 45.5 dBA della serie TSX è paragonabile a quello di un frigorifero domestico.*
- Il controllo adattativo V-drive è studiato per rilevare gli schemi di utilizzo, come le aperture degli sportelli quando è necessaria una maggiore velocità del compressore e i periodi di stabilità in cui il compressore funziona a velocità inferiori, risparmiando energia senza compromettere la protezione
Intuitività
- Interfaccia utente touchscreen dal nuovo design e facile da utilizzare: procedura di configurazione guidata, registro eventi, mappatura della temperatura e download dei dati tramite una porta USB integrata
- La mappatura della temperatura e la registrazione dei dati del touchscreen, esportabili tramite la porta USB integrata, eliminano la necessità di ricorrere a un registratore grafico separato
- Design ergonomico con comoda maniglia dello sportello, touchscreen all'altezza degli occhi e posizionamento dei ripiani che non richiede il caricamento a pavimento dei rack
- Quattro capacità (400, 500, 600 e 700 - scatola da 2in.) per soddisfare diverse necessità di conservazione e di specifiche di ingombro del laboratorio
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi in rack, fra cui la gamma completa di rack Thermo Scientific™ per scatole, micropiastre, provette Thermo Scientific™ Matrix e™ Nunc CryoBank™
- Le funzioni di sicurezza includono l'impostazione degli allarmi, sportelli compatibili con un lucchetto e accesso con scheda opzionale
Sostenibilità
- I refrigeranti naturali e l'isolamento in schiuma insufflata con acqua rendono la serie TSX conforme allo standard del programma SNAP (Significant New Alternative Policy) dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione Europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale
- Prodotti in una struttura pluripremiata a rifiuti zero
- La minore emissione di calore nell'ambiente si traduce in una riduzione dei costi HVAC
Note:
* Dati tipici del congelatore in base a test interni eseguiti con congelatore impostato su -80°C e temperatura ambiente a 20°C. I dati delle prestazioni variano in base alle dimensioni del congelatore e alle specifiche elettriche.
Especificaciones
Especificaciones
| Descrizione | Congelatori a bassissima temperatura serie TSX, capacità 700 scatole, 230 V, 50 Hz |
| Tipo | Congelatore a bassissima temperatura, verticale |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.5 piedi cubi |
| Capacità (sistema metrico) | 949 l |
| Gamma di temperatura | Da -50 °C a -86 °C |
| Isolamento | Pannelli isolanti con vuoto (VIP) + Schiuma di poliuretano soffiata ad acqua (conformi a SNAP) |
| Interno | Stainless Steel |
| Ripiani | 3 |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 285 libbre |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 129 kg |
| Mostrar más |
- Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage.
- Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance
- Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.